Learn More
Levulinato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457227 50 g 50 g
11488930 100 g 100 g
11498930 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15001.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 539-88-8 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Ethyl levulinate is used to develop a preparative HPLC method to preserve wine aromas and isolates fruity characteristics of red wine aroma extracts
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El levulinato de etilo se utiliza para desarrollar un método de HPLC preparativo a fin de preservar los aromas y aislar las características afrutadas de los extractos aromáticos del vino tinto
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 539-88-8
Fórmula molecular C7H12O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00009209
Clave InChI GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl levulinate, ethyl levulate, ethyl laevulinate, levulinic acid, ethyl ester, ethyl 4-ketovalerate, ethyl 3-acetylpropionate, ethyl 4-oxovalerate, pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl ketovalerate, ethyl acetylpropanoate
PubChem CID 10883
Nombre IUPAC etil 4-oxopentanoato
SMILES CCOC(=O)CCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl levulinate
Densidad 1.014
Punto de ebullición 203°C to 205°C
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Índice de refracción 1.422
Cantidad 50 g
Beilstein 507641
Índice Merck 14,3819
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 98%