Learn More
Levulinato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10581781 500 g Frasco de vidrio 500 g
10163390 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10581781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153625000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 539-88-8 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 539-88-8
Fórmula molecular C7H12O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00009209
Clave InChI GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl levulinate, ethyl levulate, ethyl laevulinate, levulinic acid, ethyl ester, ethyl 4-ketovalerate, ethyl 3-acetylpropionate, ethyl 4-oxovalerate, pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl ketovalerate, ethyl acetylpropanoate
PubChem CID 10883
Nombre IUPAC etil 4-oxopentanoato
SMILES CCOC(=O)CCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl levulinate
Nombre de nota 98%
Acidez 5mg KOH/g max.
Color Amarillo
Densidad 1.0120g/mL
Punto de ebullición 206°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2CH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4210 to 1.423
Cantidad 500 g
Beilstein 03, 675
Índice Merck 15, 3874
Gravedad específica 1.012
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/L(20°C). Other solubilities: miscible with alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido