Learn More
Laurato de etilo (dodecanoato de etilo), TRC
Código de producto. 30379008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379008 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30379008 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9173855G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lauric Acid Ethyl Ester
CAS 106-33-2
Fórmula molecular C14 H28 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Dodecanoic Acid Ethyl Ester, Dodecanoic acid, ethyl ester, Lauric acid, ethyl ester (6CI,8CI), Dodecanoic acid monoethyl ester, Ethyl dodecanoate, Ethyl dodecylate, Ethyl laurate, Ethyl laurinate, Ethyl n-dodecanoate, NSC 83467, NSC 8912
Fórmula InChI InChI=1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Nombre IUPAC dodecanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 228.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.2089