Learn More
L-nipecotato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463718 5 g 5 g
15473718 250 mg 250 miligramos
15453718 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15463718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57185.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 37675-18-6 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37675-18-6
Fórmula molecular C8H15NO2
Peso molecular (g/mol) 157.213
Número MDL MFCD00792499
Clave InChI XIWBSOUNZWSFKU-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s-ethyl piperidine-3-carboxylate, ethyl 3s-piperidine-3-carboxylate, ethyl s-nipecotate, s-+-nipecotic acid ethyl ester, s-ethyl nipecotate, ethyl s-piperidine-3-carboxylate, 3-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, 3s, s-+-ethyl nipecotate, ethyl s-+-nipecotate, s-nipecotic acid ethyl ester
PubChem CID 187784
Nombre IUPAC (3S)-piperidina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1CCCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl L-nipecotate
Densidad 1.043
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Índice de refracción 1.47
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air, light, and moisture sensitive
Rotación óptica +1.5° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 97%