Learn More
(-)-L-Lactato de Etilo, TRC
Código de producto. 30134441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134441 100 g 100 g
17973195 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE921970100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 687-47-8
Fórmula molecular C5 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 118.131
Sinónimo Lactic acid, ethyl ester, (-)- (8CI), Propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, (S)-, (-)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (-)-Ethyl 2-hydroxypropionate, (-)-Ethyl lactate, (2S)-2-Hydroxypropanoic acid ethyl ester, (2S)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester, (L)-(-)-Ethyl lactate, (S)-(-)-Ethyl lactate, (S)-(-)-Lactic acid ethyl ester, (S)-2-Hydroxypropanoic acid ethyl ester, (S)-Lactic acid ethyl ester, Ethyl (-)-(S)-lactate, Ethyl (2S)-(-)-2-hydroxypropanoate, Ethyl (2S)-2-hydroxypropanoate, Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl (S)-2-hydroxypropanoate, Ethyl (S)-2-hydroxypropionate, Ethyl (S)-lactate, Ethyl L-(-)-lactate, Ethyl L-lactate, L-Ethyl lactate
Nombre IUPAC (2S)-2-hidroxipropaniato de etilo
SMILES CCOC(=O)[C@H](C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Lactic acid-ethyl ester
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.063