Learn More
L-lactato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11474263
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Unit Size:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11474263 500 g 500 g
11484263 2500 g 2500 g
11494263 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11474263 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10900.36
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 687-47-8 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Ethyl L-lactate is used in the preparation of food additives, aryl aldimines, fragrances and in pharmaceutical preparations. It can be considered as a green solvent in chemical industries due to its biodegradable nature. As a solvent, it used in the production of nitrocellulose, cellulose acetate and cellulose ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El L-lactato de etilo se utiliza en la preparación de aditivos alimentarios, aldiminas de arilo, fragancias y en preparaciones farmacéuticas. Puede ser considerado como un disolvente ecológico en la industria químicas debido a su naturaleza biodegradable. Como disolvente, se utiliza en la producción de nitrocelulosa, acetato de celulosa y éteres de celulosa.
Solubilidad
Miscible con agua y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 687-47-8
Fórmula molecular C5H10O3
Peso molecular (g/mol) 118.132
Número MDL MFCD00065359
Clave InChI LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
PubChem CID 92831
ChEBI CHEBI:78322
Nombre IUPAC (2S)-2-hidroxipropaniato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(C)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl L-lactate
Punto de fusión °C to 25°C
Densidad 1.036 g/mL
Punto de ebullición 152°C to 155°C
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.413
Cantidad 500 g
Número UN UN1192
Beilstein 1720839
Índice Merck 14,3817
Información de solubilidad Miscible with water and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl L-lactate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl (S)-2-hydroxypropionate