Learn More
L(-)-lactato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10561774 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 LT
250 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10561774 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10142290 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10042353 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
13418328 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10561774 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118662500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 687-47-8 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 687-47-8
Fórmula molecular C5H10O3
Peso molecular (g/mol) 118.13
Número MDL MFCD00004518
Clave InChI LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
PubChem CID 92831
ChEBI CHEBI:78322
Nombre IUPAC (2S)-2-hidroxipropaniato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl L(-)-lactate
Acidez 0.1% max. (as lactic acid)
Punto de fusión -26.0°C
Densidad 1.0340g/mL
Punto de ebullición 154.0°C
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CO2C2H5
Índice de refracción 1.4100 to 1.4160
Cantidad 250 mL
Beilstein 03,264
Fieser 17,135
Índice Merck 14,3817
Gravedad específica 1.034
Condición de rotación específica − 10.00 (20.00°C neat)
Rotación específica − 10.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohols,ketones and esters
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl L(-)-lactate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.