Learn More
Ethyl L(-)-lactate 95%, ACROS Organics™
Código de producto. 10596782 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g; frasco de vidrio
Código de producto.
10596782 100g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10596782 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410161000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl L(-)-lactate
Nombre de nota 95%
CAS 687-47-8
Punto de fusión -26.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0340g/mL
Punto de ebullición 154.0°C
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C5H10O3
Fórmula lineal CH3CH(OH)CO2C2H5
Índice de refracción 1.4100 to 1.4160
Número MDL MFCD00004518
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 264
Fieser 17,135
Índice Merck 14, 3817
Gravedad específica 1.034
Condición de rotación específica − 10.00 (20.00°C neat)
Rotación específica − 10.00
Sinónimo ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
Clave InChI LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
SMILES CCOC(=O)C(C)O
Nombre IUPAC (2S)-2-hidroxipropaniato de etilo
Peso molecular (g/mol) 118.132
PubChem CID 92831
ChEBI CHEBI:78322
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl L(-)-lactate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.