Learn More
Isovalerato de etilo (éster etílico de ácido isovalérico), TRC
Código de producto. 30006188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006188 25 g 25 g
30006322 5 g 5 g
30004387 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI91757525G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-64-5
Fórmula molecular C7 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 130.18
Sinónimo Isovaleric Acid-Ethyl Ester, Butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, Isovaleric acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Methylbutanoic acid ethyl ester, 3-Methylbutyric acid ethyl ester, Ethyl 3-methylbutanoate, Ethyl 3-methylbutyrate, Ethyl isopentanoate, Ethyl isovalerate, Isopentanoic acid ethyl ester, NSC 8869
Nombre IUPAC etil 3-metilbutanoato
SMILES CCOC(=O)CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylisovalerate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0994