Learn More
Isovalerato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10796371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10796371 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10091810 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10685772 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10796371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150481000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-64-5 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-64-5
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00009203
Clave InChI PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl isovalerate, ethyl 3-methylbutyrate, ethylisovalerate, ethyl isopentanoate, isovaleric acid, ethyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, ethyl beta-methylbutyrate, ethyl isovalerianate, 3-methylbutyric acid ethyl ester, 3-methylbutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 7945
ChEBI CHEBI:31571
Nombre IUPAC etil 3-metilbutanoato
SMILES CCOC(=O)CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl isovalerate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -99°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8630g/mL
Punto de ebullición 131°C to 133°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.3950 to 1.398
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, 312
Índice Merck 15, 3871
Gravedad específica 0.863
Información de solubilidad Solubility in water: < 1%. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl isovalerate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.