Learn More
Isovalerato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10091810 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10796371 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10685772 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10091810 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150480050
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 108-64-5 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-64-5
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00009203
Clave InChI PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl isovalerate, ethyl 3-methylbutyrate, ethylisovalerate, ethyl isopentanoate, isovaleric acid, ethyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, ethyl beta-methylbutyrate, ethyl isovalerianate, 3-methylbutyric acid ethyl ester, 3-methylbutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 7945
ChEBI CHEBI:31571
Nombre IUPAC etil 3-metilbutanoato
SMILES CCOC(=O)CC(C)C
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Ethyl isovalerate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -99°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8630g/mL
Punto de ebullición 131°C to 133°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.3950 to 1.398
Cantidad 5 mL
Beilstein 02, 312
Índice Merck 15, 3871
Gravedad específica 0.863
Información de solubilidad Solubility in water: < 1%. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl isovalerate
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Líquido inflamable Categoría 3
Faresætning
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Sikkerhedssætning
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.