Learn More
Isovalerato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444033 2500 mL 2500 ml
11424033 100 mL 100 ml
11434033 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444033 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10292.0F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-64-5 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-64-5
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.187
Número MDL MFCD00009203
Clave InChI PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl isovalerate, ethyl 3-methylbutyrate, ethylisovalerate, ethyl isopentanoate, isovaleric acid, ethyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, ethyl beta-methylbutyrate, ethyl isovalerianate, 3-methylbutyric acid ethyl ester, 3-methylbutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 7945
ChEBI CHEBI:31571
Nombre IUPAC etil 3-metilbutanoato
SMILES CCOC(=O)CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl isovalerate
Punto de fusión -99°C
Densidad 0.866
Punto de ebullición 131°C to 133°C
Temperatura de inflamación 26°C (78°F)
Olor Fruit-like
Índice de refracción 1.396
Cantidad 2500 mL
Número UN UN3272
Beilstein 1744677
Índice Merck 14,3816
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 98%