Learn More
Isovalerato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424033
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
11424033 100 mL 100 ml
11434033 500 mL 500 ml
11444033 2500 mL 2500 ml
3 options
Código de producto. 11424033
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10292.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-64-5 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-64-5
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.187
Número MDL MFCD00009203
Clave InChI PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl isovalerate, ethyl 3-methylbutyrate, ethylisovalerate, ethyl isopentanoate, isovaleric acid, ethyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, ethyl beta-methylbutyrate, ethyl isovalerianate, 3-methylbutyric acid ethyl ester, 3-methylbutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 7945
ChEBI CHEBI:31571
Nombre IUPAC etil 3-metilbutanoato
SMILES CCOC(=O)CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl isovalerate
Punto de fusión -99°C
Densidad 0.866
Punto de ebullición 131°C to 133°C
Temperatura de inflamación 26°C (78°F)
Olor Fruit-like
Índice de refracción 1.396
Cantidad 100 mL
Número UN UN3272
Beilstein 1744677
Índice Merck 14,3816
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 98%