Learn More
Isotiocianato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464067
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464067 500 g 500 g
11444067 25 g 25 g
11454067 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19492.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 542-85-8 | C3H5NS | 87.14 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua. Soluble en hidrocarburos clorados y aromáticos. Miscible en etanol y éter.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de alcoholes, aminas, agua/humedad y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-85-8
Fórmula molecular C3H5NS
Peso molecular (g/mol) 87.14
Número MDL MFCD00004820
Clave InChI HBNYJWAFDZLWRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl isothiocyanate, ethane, isothiocyanato, ethyl mustard oil, ethylisothiocyanate, isothiocyanic acid, ethyl ester, unii-3284mj2t8p, ccris 7323, ethylisothio-cyanate, isothiocyanato-ethane
PubChem CID 10966
ChEBI CHEBI:85098
Nombre IUPAC isotiocianatoetano
SMILES CCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl isothiocyanate
Punto de fusión -6°C
Densidad 0.995
Punto de ebullición 130°C to 132°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.511
Cantidad 500 g
Número UN UN2929
Beilstein 1737705
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Índice Merck 14,3815
Información de solubilidad Reacts with water. Soluble in chlorinated and aromatic hydrocarbons. Miscible in ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.14
Porcentaje de pureza 97%