Learn More
Isoquinolina-3-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10420934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10420934 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10596694 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10759395 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10420934 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08416DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 50458-79-2
Fórmula molecular C12H11NO2
Peso molecular (g/mol) 201.225
Número MDL MFCD10566077
Clave InChI IFSCYCNNAIADLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-isoquinolinecarboxylate, ethylisoquinoline-3-carboxylate, ethyl isoquinolin-3-carboxylate, 3-isoquinolinecarboxylic acid, ethyl ester, isoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-carbethoxyisoquinoline, ksc493m9t, 3-ethoxycarbonyl isoquinoline, 3-isoquinolinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 11435602
Nombre IUPAC isoquinolina-3carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl isoquinoline-3-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.22
Porcentaje de pureza 97%