Learn More
Isonitrosocianoacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470593 25 g 25 g
11460593 5 g 5 g
11480593 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470593 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12691.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3849-21-6 | C5H6N2O3 | 142.114 g/mol
This product is a non-explosive alternative to HOBt or HOAt, and allows high peptide coupling rates at low racemization when applied in combination with carbodiimides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3849-21-6
Fórmula molecular C5H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 142.114
Número MDL MFCD00000625
Clave InChI LCFXLZAXGXOXAP-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo ethyl cyanoglyoxylate-2-oxime, ethyl isonitrosocyanoacetate, ethyl cyano hydroxyimino acetate, ethyl hydroxyimino cyanoacetate, ethyl 2-cyano-2-hydroxyimino acetate, ethyl cyano hydroxyimino formate, ethyl oximinocyanoacetate, oxyma, e-ethyl 2-cyano-2-hydroxyimino acetate, acetic acid, cyano hydroxyimino-, ethyl ester
PubChem CID 6400537
Nombre IUPAC (2E)-2-ciano-2-hidroxiiminoacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=NO)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl isonitrosocyanoacetate
Punto de fusión 127°C to 132°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl isonitrosocyanoacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate