Learn More
Isonipecotato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Isonipecotate |
| CAS | 1126-09-6 |
| Fórmula molecular | C8H15NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Isonipecotic Acid Ethyl Ester, 4-(Ethoxycarbonyl)piperidine, 4-Carboethoxypiperidine, Ethyl 4-piperidinecarboxylate, NSC 93792, Piperidin-4-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h7,9H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1CCNCC1 |
| Nombre IUPAC | piperidina-4-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 157.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.1103 |