Learn More
Isonipecotato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419017 25 g 25 g
11429017 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20601.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1126-09-6 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Solubilidad
Completamente miscible con agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1126-09-6
Fórmula molecular C8H15NO2
Peso molecular (g/mol) 157.21
Número MDL MFCD00006003
Clave InChI RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-piperidinecarboxylate, ethyl isonipecotate, piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, isonipecotic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 4-carbethoxypiperidine, 4-carboethoxypiperidine, 4-ethoxycarbonyl piperidine
PubChem CID 70770
Nombre IUPAC piperidina-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl isonipecotate
Densidad 1.021
Punto de ebullición 203°C to 205°C
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Índice de refracción 1.46
Cantidad 25 g
Beilstein 118419
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 98%