Learn More
Isonipecotato de etilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10763661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10763661 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10753661 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10763661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118641000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1126-09-6 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1126-09-6
Fórmula molecular C8H15NO2
Peso molecular (g/mol) 157.21
Número MDL MFCD00006003
Clave InChI RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-piperidinecarboxylate, ethyl isonipecotate, piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, isonipecotic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 4-carbethoxypiperidine, 4-carboethoxypiperidine, 4-ethoxycarbonyl piperidine
PubChem CID 70770
Nombre IUPAC piperidina-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl isonipecotate
Nombre de nota 98+%
Color Marrón a incoloro
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 95.0°C to 98.0°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 80°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4585 to 1.4605
Cantidad 100 g
Beilstein 22, IV, 128
Gravedad específica 1.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl isonipecotate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.