Learn More
Etil isonicotinoilacetato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10085920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10085920 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10572754 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10085920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425480025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 26377-17-3 | C10H11NO3 | 193.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26377-17-3
Fórmula molecular C10H11NO3
Peso molecular (g/mol) 193.20
Número MDL MFCD00094021
Clave InChI PCJNYGPKMQQCPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl isonicotinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-pyridin-4-yl propanoate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propionate, ethyl 3-4-pyridyl-3-oxopropionate, 3-oxo-3-pyridin-4-yl-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-4-pyridinyl propanoate, ethylisonicotinoylacetate, ethyl-4-pyridoyl acetate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propanoate, 4-pyridinepropanoic acid, b-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 2735202
Nombre IUPAC etilo 3-oxo-3-piridin-4-ilpropanoato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl isonicotinoylacetate
Punto de fusión 53°C to 59°C
Color Marrón amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino