Learn More
Isonicotinato de etilo, 98 %
Código de producto. 11347935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347935 500 g 500 g
11337935 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347935 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03010.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1570-45-2 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Ethyl isonicotinate is an organic building block, used in the synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds. It is also a pyridine compound that is shown to be able to trap the thrips in the corp.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isonicotinato de etilo es un compuesto básico utilizado en la síntesis de diversos compuestos farmacéuticos y biológicamente activos. También es un compuesto de piridina capaz de encerrar los trips en el cuerpo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1570-45-2
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00006428
Clave InChI MCRPKBUFXAKDKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl isonicotinate, 4-picolinic acid ethyl ester, ethyl 4-pyridinecarboxylate, isonicotinic acid, ethyl ester, 4-carbethoxypyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, isonicotinic acid ethyl ester, 4-carboethoxypyridine, gamma-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, .gamma.-pyridinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 15291
Nombre IUPAC etilpiridina-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl isonicotinate
Densidad 1.008
Punto de ebullición 220°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.501
Cantidad 500 g
Beilstein 122942
Índice Merck 14,5187
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 98%