Learn More
Isodeshidroacetato de etilo, TRC
Código de producto. 30373361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373361 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30373361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92135025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Isodehydroacetate
CAS 3385-34-0
Fórmula molecular C10H12O4
Cantidad 25 g
Sinónimo 4,6-Dimethylcoumalic Acid Ethyl Ester, 4-(1-Hydroxyethylidene)-3-methylglutaconic Acid delta-Lactone Ethyl Ester, 5-(Ethoxycarbonyl)-4,6-dimethyl-alpha-pyrone, Ethyl 4,6-Dimethyl-5-coumalate, Ethyl Isodehydracetate, Ethyl Isodehydroacetate, NSC 18911, NSC 602920
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-4-13-10(12)9-6(2)5-8(11)14-7(9)3/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)OC(=O)C=C1C
Nombre IUPAC etilo 2,4-dimetil-6-oxopiran-3-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 196.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0736