Learn More
Isocianoacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Isocyanoacetate |
| CAS | 2999-46-4 |
| Fórmula molecular | C5H7NO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Isocyanoacetic Acid Ethyl Ester, (Ethoxycarbonyl)methyl Isonitrile, 2-Ethoxy-2-oxoethyl Isocyanide, Ethoxycarbonylmethyl Isocyanide, Ethyl α-Isocyanoacetate, Isocyanoacetic Acid Ethyl Ester, α-Isocyanoacetic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO2/c1-3-8-5(7)4-6-2/h3-4H2,1H3 |
| SMILES | O=C(C[N+]#[C-])OCC |
| Peso molecular (g/mol) | 113.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.0477 |