Learn More
Isocianoacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398256 25 g 25 g
11378256 1 g 1 g
11388256 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15379.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2999-46-4 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Ethyl isocyanoacetate is used in the syntheses of 7-aza-tetrahydroindoles, oxazolines, benzodiazepines, imidazoles and oxazoles. For example, it is involved in the synthesis of 1H-indole-2-carboxylate by condensing with 2-bromo benzenealdehyde using CuI as a catalyst. It is a precursor used in the preparation of ethyl thiazole-4-carboxylate upon reaction with O-ethyl thioformate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianoacetato de etilo se utiliza en las síntesis de 7-aza-tetrahidroindololes, oxazolinas, benzodiacepinas, imidazoles y oxazoles. Por ejemplo, está involucrado en la síntesis de 1H-indol-2-carboxilato por condensación con 2-bromo benzenealdehído usando CuI como catalizador. Es un precursor utilizado en la preparación de tiazol-4carboxilato de etilo tras la reacción con tioformato de O-etilo.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2999-46-4
Fórmula molecular C5H7NO2
Peso molecular (g/mol) 113.12
Número MDL MFCD00000007
Clave InChI FPULFENIJDPZBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid ethyl ester, ethylisocyanoacetate, acetic acid, 2-isocyano-, ethyl ester, acetic acid, isocyano-, ethyl ester, ethyl iso-cyanoacetate, ethyl isocyano-acetate, pubchem2345, ethyl 2-isocyanoacetat
PubChem CID 533707
Nombre IUPAC etilo 2-isocianoacetato
SMILES CCOC(=O)C[N+]#[C-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl isocyanoacetate
Densidad 1.035
Punto de ebullición 194°C to 196°C
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Índice de refracción 1.422
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 3588613
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.12
Porcentaje de pureza 98%