Learn More
Isocianoacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113191 25 g Frasco de vidrio 25 g
10327231 5 g Frasco de vidrio 5 g
11965701 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10113191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 299550250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2999-46-4 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2999-46-4
Fórmula molecular C5H7NO2
Peso molecular (g/mol) 113.12
Clave InChI FPULFENIJDPZBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid ethyl ester, ethylisocyanoacetate, acetic acid, 2-isocyano-, ethyl ester, acetic acid, isocyano-, ethyl ester, ethyl iso-cyanoacetate, ethyl isocyano-acetate, pubchem2345, ethyl 2-isocyanoacetat
PubChem CID 533707
Nombre IUPAC etilo 2-isocianoacetato
SMILES CCOC(=O)C[N+]#[C-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl isocyanoacetate
Color De ámbar a marrón
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 194.0°C to 196.0°C
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CNCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4170 to 1.4250
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolyses
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido