Learn More
Isocianatoacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Isocyanatoacetate |
| CAS | 2949-22-6 |
| Fórmula molecular | C5H7NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Glycine ethyl ester isocyanate, Isocyanatoacetic acid ethyl ester, NSC 56429, NSC 6276, Carbethoxymethyl isocyanate, Ethoxycarbonylmethyl isocyanate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CN=C=O |
| Nombre IUPAC | etil 2-isocianatoacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 129.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0426 |