Learn More
Isocianatoacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10264724 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10264724 5 g Frasco de vidrio 5 g
10577254 25 g Frasco de vidrio 25 g
10192764 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10264724 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410150050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2949-22-6 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2949-22-6
Fórmula molecular C5H7NO3
Peso molecular (g/mol) 129.12
Número MDL MFCD00002040
Clave InChI DUVOZUPPHBRJJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl isocyanatoacetate, isocyanatoacetic acid ethyl ester, acetic acid, isocyanato-, ethyl ester, carbethoxymethyl isocyanate, isocyanatoethyl acetate, ethoxycarbonylmethyl isocyanate, ethylisocyanatoacetate, ethyl glycolate isocyanate, ethyl n-oxomethylene glycinate, acetic acid,2-isocyanato-, ethyl ester
PubChem CID 76283
Nombre IUPAC etil 2-isocianatoacetato
SMILES CCOC(=O)CN=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl isocyanatoacetate
Color Incolora
Densidad 1.1510g/mL
Punto de ebullición 67°C to 68°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal OCNCH2COOC2H5
Índice de refracción 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.151
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolyses
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido