Learn More
Isocianatoacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332896 1 g 1 g
11342896 5 g 5 g
11352896 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11332896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10609.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2949-22-6 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
6-(carboxymethylureido)-(±)-nicotine (CMUNic)was prepared by using ethyl isocyanatoacetate. Ethyl isocyanatoacetate has been used in the preparation of nicotine immunogen, ethyl 8-carbamoyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-3-ylacetate, imidazo[1,2-c]-quinazoline-2,5-(3H,6H)dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-(carboximetilureido)-(±)-nicotina (CMUNic) se preparó usando isocianatoacetato de etilo. El isocianatoacetato de etilo se ha utilizado en la preparación de inmunógeno de nicotina, 8-carbamoil-4-oxo-3,4-dihidroimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetracina-3-ilacetato, imidazo[1,2-c]-quinazolina-2,5-(3H,6H)diona de etilo.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de la humedad, el agua y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2949-22-6
Fórmula molecular C5H7NO3
Peso molecular (g/mol) 129.12
Número MDL MFCD00002040
Clave InChI DUVOZUPPHBRJJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl isocyanatoacetate, isocyanatoacetic acid ethyl ester, acetic acid, isocyanato-, ethyl ester, carbethoxymethyl isocyanate, isocyanatoethyl acetate, ethoxycarbonylmethyl isocyanate, ethylisocyanatoacetate, ethyl glycolate isocyanate, ethyl n-oxomethylene glycinate, acetic acid,2-isocyanato-, ethyl ester
PubChem CID 76283
Nombre IUPAC etil 2-isocianatoacetato
SMILES CCOC(=O)CN=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl isocyanatoacetate
Densidad 1.151
Punto de ebullición 66°C to 68°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal OCNCH2CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.424
Cantidad 1 g
Beilstein 970503
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.12
Porcentaje de pureza 98%