Learn More
Ethyl isocyanate, 98%
Código de producto. 15473277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15473277 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15473277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25180.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 60°C to 61°C
Cantidad 5 g
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid