Learn More
Acetato de isobutirilo de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Isobutyrylacetate |
| CAS | 7152-15-0 |
| Fórmula molecular | C8H14O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-Oxo-4-methylpentanoic Acid Ethyl Ester, 4-Methyl-3-oxo-pentanoic Acid Ethyl Ester, 4-Methyl-3-oxovaleric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-isobutyrylacetate, Ethyl 3-Isopropyl-3-oxopropanoate, Ethyl 3-oxo-4-methylpentanoate, Ethyl 3-Oxo-4-methylvalerate, Ethyl 4-Methyl-3-oxopentanoate, Ethyl 4-Methyl-3-oxovalerate, Ethyl Isobutyrylacetate, Isobutyrylacetic Acid Ethyl Ester, NSC 62029, gamma,gamma-Dimethylacetoacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-Methyl-3-oxopentanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O3/c1-4-11-8(10)5-7(9)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | etil 4-metil-3-oxopentanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 158.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0943 |