Learn More
Isobutirilacetato de etilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342836 25 g 25 g
11332836 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09016.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7152-15-0 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Ethyl Isobutyrylacetate is used in the synthesis of piperazine derivatives as possible multireceptor atypical antipsychotics, affecting dopamine and serotonin receptor properties . Also used in the synthesis of pyrazinecarboxamide DGAT1 (diacylglycerol acyltransferase 1) inhibitors used in the treatment of obesity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isobutirilacetato de etilo se utiliza en la síntesis de derivados de piperazina como posibles antipsicóticos atípicos multireceptores, que afectan a las propiedades de los receptores de dopamina y serotonina. También se utiliza en la síntesis de inhibidores de la pirazinacarboxamida DGAT1 (diacilglicerol aciltransferasa 1) utilizados en el tratamiento de la obesidad.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7152-15-0
Fórmula molecular C8H14O3
Peso molecular (g/mol) 158.197
Número MDL MFCD00009198
Clave InChI XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl isobutyrylacetate, 4-methyl-3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, ethyl isobutyroylacetate, valeric acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, .gamma.,.gamma.-dimethylacetoacetic acid ethyl ester, beta-keto-gamma-methylvaleric acid ethyl ester, ethyl alpha-isobutyroylacetate, ethylisobutyrylacetate, ethyl iso-butyrylacetate
PubChem CID 81583
Nombre IUPAC etil 4-metil-3-oxopentanoato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl isobutyrylacetate
Punto de fusión -9°C
Densidad 0.98
Punto de ebullición 172°C to 174°C
Temperatura de inflamación 53°C (127°F)
Índice de refracción 1.4265
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Beilstein 636726
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 94%