Learn More
Isobutirato de etilo, TRC
Código de producto. 30384707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384707 100 g
30373791 25 g
30371198 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE921305100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-62-1
Fórmula molecular C6 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Sinónimo Isobutyric acid, ethyl ester (6CI, 8CI), 2-Methylpropanoic acid ethyl ester, 2-Methylpropionic acid ethyl ester, Ethyl 2,2-dimethylacetate, Ethyl 2-methyl-1-propanoate, Ethyl 2-methylpropanoate, Ethyl 2-methylpropionate, Ethyl isobutanoate, Ethyl isobutyrate, NSC 97194
Nombre IUPAC etil 2-metilpropanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylisobutyrate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0837