Learn More
Isobutirato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15169263 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15169263 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10472261 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15169263 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 310510025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-62-1 | C6H12O2 | 116.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-62-1
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.18
Número MDL MFCD00009165
Clave InChI WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl isobutyrate, ethyl isobutanoate, ethylisobutyrate, isobutyric acid ethyl ester, ethyl 2,2-dimethylacetate, propanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, isobutyric acid, ethyl ester, ethyl 2-methylpropionate, propionic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl isobutyrate natural
PubChem CID 7342
ChEBI CHEBI:87303
Nombre IUPAC etil 2-metilpropanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl isobutyrate
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 112.0°C to 113.0°C
Temperatura de inflamación 13°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCO2C2H5
Índice de refracción 1.3860 to 1.3880
Cantidad 2.5 L
Índice Merck 15,3869
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: not miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido