Learn More
Isobutirato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10472261 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10472261 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
15169263 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
2 options
Código de producto. 10472261
Marca: Thermo Scientific Acros 310515000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-62-1 | C6H12O2 | 116.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-62-1
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.18
Número MDL MFCD00009165
Clave InChI WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl isobutyrate, ethyl isobutanoate, ethylisobutyrate, isobutyric acid ethyl ester, ethyl 2,2-dimethylacetate, propanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, isobutyric acid, ethyl ester, ethyl 2-methylpropionate, propionic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl isobutyrate natural
PubChem CID 7342
ChEBI CHEBI:87303
Nombre IUPAC etil 2-metilpropanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ethyl isobutyrate
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 112.0°C to 113.0°C
Temperatura de inflamación 13°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCO2C2H5
Índice de refracción 1.3860 to 1.3880
Cantidad 500 mL
Índice Merck 15,3869
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: not miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.