Learn More
Isobutirato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459823 2500 mL 2500 ml
11439823 100 mL 100 ml
11449823 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459823 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12966.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-62-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
It is employed to make flavoring compounds and essences, as a flavoring agent and to flavor animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea para fabricar compuestos aromatizantes y esencias, como agente aromatizante y para dar sabor a los alimentos para animales.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de fuentes de ignición. Mantener lejos de cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-62-1
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009165
Clave InChI WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl isobutyrate, ethyl isobutanoate, ethylisobutyrate, isobutyric acid ethyl ester, ethyl 2,2-dimethylacetate, propanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, isobutyric acid, ethyl ester, ethyl 2-methylpropionate, propionic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl isobutyrate natural
PubChem CID 7342
ChEBI CHEBI:87303
Nombre IUPAC etil 2-metilpropanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl isobutyrate
Punto de fusión -88°C
Densidad 0.869
Punto de ebullición 108°C to 110°C
Temperatura de inflamación 13°C (55°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.387
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2385
Beilstein 773846
Índice Merck 14,3814
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%