Learn More
Yodoacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11451207 5 g 5 g
11461207 25 g 25 g
11471207 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24177.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Ethyl iodoacetate was used in the synthesis of trans-2,3-disubstituted indolines by reacting with 1-azido-2-allylbenzene derivatives via a diastereoselective radical cascade.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yodoacetato de etilo se utilizaba en la síntesis de indolinas trans-2,3-disustituidas al reaccionar con derivados de 1-azido-2-alilbenceno a través de una reacción en cascada radicalaria diastereoselectiva.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en oscuridad. La temperatura de almacenamiento es de 2-8 °C. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-48-3
Fórmula molecular C4H7IO2
Peso molecular (g/mol) 214.00
Número MDL MFCD00001081
Clave InChI MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl iodoacetate, acetic acid, iodo-, ethyl ester, ethyl monoiodoacetate, iodoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-iodo-, ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove czech, acetic acid, 2-iodo-,ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove, ethyliodoacetate, iodoacetic acid ethyl
PubChem CID 12183
Nombre IUPAC etil 2-yodoacetato
SMILES CCOC(=O)CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl iodoacetate
Punto de ebullición 179°C to 180°C
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2927
Beilstein 741934
Formula Weight (peso de la fórmula) 214
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl iodoacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl iodoacetate