Learn More
Etil yodoacetato, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10501861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10501861 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10338120 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10656594 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10501861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222190100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-48-3
Fórmula molecular C4H7IO2
Peso molecular (g/mol) 214.00
Número MDL MFCD00001081
Clave InChI MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl iodoacetate, acetic acid, iodo-, ethyl ester, ethyl monoiodoacetate, iodoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-iodo-, ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove czech, acetic acid, 2-iodo-,ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove, ethyliodoacetate, iodoacetic acid ethyl
PubChem CID 12183
Nombre IUPAC etil 2-yodoacetato
SMILES CCOC(=O)CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl iodoacetate
Nombre de nota 98%
Color Naranja a amarillo
Densidad 1.8000g/mL
Punto de ebullición 179°C to 180°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ICH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.5035 to 1.5055
Cantidad 10 mL
Beilstein 02,222
Gravedad específica 1.8
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Estabilizante copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 214
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido