Código de producto. 10338120
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
unitSize
10338120
50 mL
Frasco de vidrio
50 ml
10501861
10 mL
Frasco de vidrio
10 ml
10656594
250 mL
Frasco de vidrio
250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
10338120
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
222190500
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS
623-48-3
Fórmula molecular
C4H7IO2
Peso molecular (g/mol)
214.00
Número MDL
MFCD00001081
Clave InChI
MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
ethyl iodoacetate, acetic acid, iodo-, ethyl ester, ethyl monoiodoacetate, iodoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-iodo-, ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove czech, acetic acid, 2-iodo-,ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove, ethyliodoacetate, iodoacetic acid ethyl
PubChem CID
12183
Nombre IUPAC
etil 2-yodoacetato
SMILES
CCOC(=O)CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Ethyl iodoacetate
Nombre de nota
98%
Color
Naranja a amarillo
Densidad
1.8000g/mL
Punto de ebullición
179°C to 180°C
Temperatura de inflamación
76°C
Espectro infrarrojo
Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo
97.5% min. (GC)
Envase
Frasco de vidrio
Fórmula lineal
ICH2 CO2 C2 H5
Índice de refracción
1.5035 to 1.5055
Cantidad
50 mL
Beilstein
02,222
Gravedad específica
1.8
Información de solubilidad
Solubility in water: immiscible
Estabilizante
copper
Formula Weight (peso de la fórmula)
214
Porcentaje de pureza
98%
Forma física
Líquido
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .