Learn More
Indol-3-carboxilato de etilo, Mikromol™
Descripción
Indol-3-carboxilato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl indole-3-carboxylate |
| CAS | 776-41-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl indole-3-carboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H11 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ethyl Indole-3-carboxylate, 1H-Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-(Ethoxycarbonyl)indole, Ethyl 1H-indole-3-carboxylate, Ethyl indole-3-carboxylate, NSC 63796 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)9-7-12-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,12H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1H-indol-3-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |