Learn More
Indol-3-acetato de etilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495543 25 g 25 g
11485543 5 g 5 g
11405553 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495543 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13474.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 778-82-5 | C12H13NO2 | 203.241 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 778-82-5
Fórmula molecular C12H13NO2
Peso molecular (g/mol) 203.241
Número MDL MFCD00005635
Clave InChI HUDBDWIQSIGUDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-indoleacetate, ethyl 2-1h-indol-3-yl acetate, indole-3-acetic acid ethyl ester, ethyl indole-3-acetate, ethyl indol-3-ylacetate, 1h-indole-3-acetic acid, ethyl ester, ethyl 1h-indol-3-ylacetate, indole-3-acetic acid, ethyl ester, ethyl beta-indolylacetate, ethyl3-indoleacetate
PubChem CID 13067
Nombre IUPAC 2-(1H-indol-3-il)acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl indole-3-acetate
Punto de fusión 41°C to 44°C
Punto de ebullición 164°C to 166°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 171682
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza ≥98%