Learn More
Etil indol-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10570591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10570591 5 g Frasco de vidrio 5 g
10265150 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10570591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118600050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3770-50-1 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3770-50-1
Fórmula molecular C11H11NO2
Peso molecular (g/mol) 189.21
Número MDL MFCD00005609
Clave InChI QQXQAEWRSVZPJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl indole-2-carboxylate, indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-carbethoxyindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, ethyl ester, indole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethylindole-2-carboxylate, ethyl 2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid,ethyl ester, 2-carboethoxyindole
PubChem CID 73125
Nombre IUPAC 1H-indol-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl indole-2-carboxylate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 119°C to 125°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 22, I, 506
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina