Learn More
Etil imidazol-4-carboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441139 5 g 5 g
15431139 1 g 1 g
15451139 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64095.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23785-21-9 | C6H8N2O2 | 140.14 g/mol
A ring-substituted-1H-imidazole-4-carboxylic acid derivative, that is shown to act as a new class of anti-tuberculosis agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un derivado del ácido 1H-imidazol-4-carboxílico sustituido por anillo que actúa como una nueva clase de agente antituberculoso.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23785-21-9
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.14
Número MDL MFCD02646639,MFCD07363812
Clave InChI KLWYPRNPRNPORS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 1h-imidazole-4-carboxylate, ethyl imidazole-4-carboxylate, ethyl 4-imidazolecarboxylate, ethyl 4 5-imidazolecarboxylate, 4-carbethoxyimidazole, 1h-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, nic7lr0zon, unii-nic7lr0zon, imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, ethyl ester
PubChem CID 99170
Nombre IUPAC Etil 1H-imidazol-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CN=CN1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Ethyl imidazole-4-carboxylate
Punto de fusión 156°C to 160°C
Cantidad 5 g
Beilstein 606937
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.