Learn More
Etil imidazol-4-carboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
A ring-substituted-1H-imidazole-4-carboxylic acid derivative, that is shown to act as a new class of anti-tuberculosis agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un derivado del ácido 1H-imidazol-4-carboxílico sustituido por anillo que actúa como una nueva clase de agente antituberculoso.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Un derivado del ácido 1H-imidazol-4-carboxílico sustituido por anillo que actúa como una nueva clase de agente antituberculoso.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl imidazole-4-carboxylate |
Punto de fusión | 156°C to 160°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 606937 |
Información de solubilidad | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.14 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Sólido |