Learn More
Etil Imidazol-2-carboxilato, TRC
Código de producto. 30379990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379990 5 g
30379095 2.5 g
30376268 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9191955G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33543-78-1
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.14
Sinónimo Imidazole-2-carboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Carboethoxyimidazole, Ethyl 1H-imidazole-2-carboxylate
Nombre IUPAC Etil 1H-imidazol-2-carboxilato
SMILES O=C(C1=NC=CN1)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Imidazole-2-carboxylate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-7-3-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.06