Learn More
Etil imidazol-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398696 1 g 1 g
11308706 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19405.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33543-78-1 | C6H8N2O2 | 140.142 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33543-78-1
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.142
Número MDL MFCD03426031
Clave InChI UHYNYIGCGVDBTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl imidazole-2-carboxylate, 1h-imidazole-2-carboxylic acid, ethyl ester, ethyl1h-imidazole-2-carboxylate, 1h-imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-imidazolecarboxylate, imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-1h-imidazole, ethylimidazole-2-carboxylate, ethoxyformyl imidazole, zlchem 847
PubChem CID 549404
Nombre IUPAC Etil 1H-imidazol-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=NC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl imidazole-2-carboxylate
Punto de fusión 176°C to 178°C
Punto de ebullición 48°C to 51°C (0.3 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 115685
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%