Learn More
Succinato de hidrógeno etílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471268 1 g 1 g
15481268 5 g 5 g
15491268 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55116.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1070-34-4 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1070-34-4
Fórmula molecular C6H10O4
Peso molecular (g/mol) 146.142
Número MDL MFCD00053346
Clave InChI LOLKAJARZKDJTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo monoethyl succinate, ethyl hydrogen succinate, mono-ethyl succinate, butanedioic acid, monoethyl ester, butanedioic acid, 1-ethyl ester, succinic acid monoethyl ester, monoethyl butanedioate, bernsteinsaureathylester, succinic acid monoethyl, succinic acid ethyl ester
PubChem CID 70610
Nombre IUPAC ácido 4-etoxi-4-oxobutanoico
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl hydrogen succinate
Densidad 1.141
Punto de ebullición 248°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Fórmula lineal HOOCCH2CH2CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.432
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 95%