Learn More
Suberato de hidrógeno etílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356866 5 g 5 g
11366866 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04272.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14113-01-0 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14113-01-0
Fórmula molecular C10H18O4
Peso molecular (g/mol) 202.25
Número MDL MFCD00014385
Clave InChI KCFVQEAPUOVXTH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84204
Nombre IUPAC ácido 8-etoxi-8-oxooctanoico
SMILES CCOC(=O)CCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl hydrogen suberate
Punto de fusión 25°C to 27°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1775737
Sinónimo ethyl hydrogen suberate, octanedioic acid, ethyl, korksaureathylester, acmc-1b2e5, 8-ethoxy-8-oxo-octanoic acid, octanedioic acid 1-ethyl ester, octanedioic acid,1-ethyl ester, octanedioic acid, 1-ethyl ester, 8-ethoxy-8-oxidanylidene-octanoic acid, ethylhydrogensuberate, monoethylsuberate; subericacid monoethylester
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza 98%