Learn More
Sebacato de hidrógeno etílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336806 5 g 5 g
11346806 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04134.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 693-55-0 | C12H22O4 | 230.304 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-55-0
Fórmula molecular C12H22O4
Peso molecular (g/mol) 230.304
Número MDL MFCD00014387
Clave InChI DLZCDMPHHUODDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl hydrogen sebacate, monoethyl sebacate, sebacic acid, monoethyl ester, decanedioic acid monoethyl ester, decanedioic acid, 1-ethyl ester, decanedioic acid, monoethyl ester, sebacinsaureathylester, mono-ethyl sebacate, sebacic acid 1-ethyl ester, decanedioic acid 1-ethyl ester
PubChem CID 69660
Nombre IUPAC ácido 10-etoxi-10-oxodecanoico
SMILES CCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl hydrogen sebacate
Punto de fusión 35°C to 38°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1782569
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.3
Porcentaje de pureza 98%