Learn More
Pimelato de hidrógeno etílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11376756 25 g 25 g
11366756 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04025.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33018-91-6 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
Ethyl hydrogen pimelate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pimelato de hidrógeno etílico es una importante materia prima y funciona se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33018-91-6
Fórmula molecular C9H16O4
Peso molecular (g/mol) 188.223
Número MDL MFCD00801202
Clave InChI NQYXFXWKKYGBNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl hydrogen pimelate, pimelic acid monoethyl ester, heptanedioic acid monoethyl ester, ethyl hydrogen heptane-1,7-dioate, ethyl hydroden pimelate, heptandioic acid monoethyl ester, heptanedioic acid 1-ethyl ester, heptanedioic acid, 1-ethyl ester
PubChem CID 118383
Nombre IUPAC ácido 7-etoxi-7-oxoheptanoico
SMILES CCOC(=O)CCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl hydrogen pimelate
Punto de fusión 10°C
Densidad 1.06
Punto de ebullición 135°C to 138°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal CH3CH2O2C(CH2)5CO2H
Índice de refracción 1.442
Cantidad 25 g
Beilstein 1774583
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Porcentaje de pureza 98%