Learn More
Clorhidrato de hidrazinoacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Hydrazinoacetate Hydrochloride |
| CAS | 6945-92-2 |
| Fórmula molecular | C4H10N2O2 • HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2O2.ClH/c1-2-8-4(7)3-6-5;/h6H,2-3,5H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.O=C(OCC)CNN |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de aminoglicinato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 154.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.05 |